Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ TAMRA Sond
Produktkod. 10368785
Change view
Kvantitet:
20 000 pmol
50 000 pmol
6 000 pmol
Produkttyp:
TAMRA Sond
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Förpackningsstorlek
10368785 50 000 pmol TAMRA Sond Varje
12688323 20 000 pmol TAMRA Sond Varje
11529436 6 000 pmol TAMRA Sond Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10368785 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 450003
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Anpassad TaqMan™-sond
Beställnings TaqMan™ sonder är dubbelmärkta primrar som är lämpliga för användning i alla realtids-PCR-applikationer. De innehåller en 5' reporter färg och en 3' TAMRA™ icke-fluorescerande släckare. Välj bland FAM™ , VIC™ , ABY™ , och JUN™ som 3'-reporter. Sonder är HPLC-renade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
3'Primermodifiering TAMRA
5'Primermodifiering FAM, TET , VIC
Innehåll och lagring 1 rör innehållande en dubbelmärkt sond i lösning eller torkad.
Förvara vid -15 °C till -25 °C
Form Flytande eller Torkad
Formatera Provrör
För användning med (utrustning) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Modifiering av intern sond Ingen
Produktlinje TaqMan
Produkttyp TAMRA Sond
Reningsmetod HPLC
Renhet eller kvalitetsklass HPLC
Kvantitet 50 000 pmol
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)