Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ TAMRA Sond
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7075788
Kvantitet:
20 000 pmol
50 000 pmol
6 000 pmol
Produkttyp:
TAMRA Sond
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12688323
Brand: Applied Biosystems™ 450024
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Anpassad TaqMan™-sond
Beställnings TaqMan™ sonder är dubbelmärkta primrar som är lämpliga för användning i alla realtids-PCR-applikationer. De innehåller en 5' reporter färg och en 3' TAMRA™ icke-fluorescerande släckare. Välj bland FAM™ , VIC™ , ABY™ , och JUN™ som 3'-reporter. Sonder är HPLC-renade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
3'Primermodifiering TAMRA
5'Primermodifiering FAM, TET , VIC
Innehåll och lagring 1 rör innehållande en dubbelmärkt sond i lösning eller torkad.
Förvara vid -15 °C till -25 °C
Form Flytande eller Torkad
Formatera Provrör
För användning med (utrustning) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Modifiering av intern sond Ingen
Produktlinje TaqMan
Produkttyp TAMRA Sond
Reningsmetod HPLC
Renhet eller kvalitetsklass HPLC
Kvantitet 20 000 pmol
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)