Läs mer
Applied Biosystems™ Beställnings TaqMan™ Liten RNA-analys
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15449142 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
L (2900 RT/2900 PCR-reaktioner), gjord på beställning
M (750 RT/750 PCR-reaktioner), gjord på beställning
S (50 RT/150 PCR-reaktioner), gjord på beställning
XS (25 RT/75 PCR-reaktioner), gjord på beställning
Förpackningsstorlek:
2900 reaktioner
75 reaktioner
750 reaktioner
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15449142 S (50 RT/150 PCR-reaktioner), gjord på beställning Varje
15514334 XS (25 RT/75 PCR-reaktioner), gjord på beställning 75 reaktioner
15581044 M (750 RT/750 PCR-reaktioner), gjord på beställning 750 reaktioner
15591044 L (2900 RT/2900 PCR-reaktioner), gjord på beställning 2900 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15449142 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4398987
Beställnings TaqMan Användning av små RNA-analyser TaqMan Realtids PCR-analyser för analys av vilken liten RNA-molekyl som helst.
Beställnings TaqMan Användning av små RNA-analyser TaqMan Realtids PCR-analyser för analys av vilken liten RNA-molekyl som helst. Romananpassningarna i TaqMan Analysdesign som utvecklats för studier av miRNA är idealiska för analys av alla små nukleinsyrar som är mindre än 200 baser långa, inklusive nyupptäckta miRNA, Piwi-interagerande RNA (piRNA), litet nukleärt RNA (snRNA) och litet nukleolärt RNA (snoRNA).
Flexibel och bekväm beställningsprocess —med vår säkra Custom TaqMan Litet RNA-analysverktyg
Mångsidig användning för —analys av litet RNA från vilken art som helst
• Förberedda analyser med tillförlitliga resultat —är optimerade för att köras under universella förhållanden
Kraftfull miRNA-kvantifiering —med samma känslighet, specificitet och reproducerbarhet som förutformad TaqMan
MicroRNA Assays Sofistikerad designpipeline
MiRPipe Small RNA Assays designpipeline bygger på vår omfattande bakgrund och bioinformatikexpertis inom design TaqMan Genuttrycksanalyser. För att upptäcka mycket små mål innehåller den designfunktioner baserade på empiriska data som samlats in under år av experiment. Den resulterande automatiserade pipeline inkluderar inbyggda flexibilitetsfunktioner som möjliggör design av analyser för det bredaste sortimentet av små RNA-sekvenser. Fördelarna med TaqMan Analysteknologin är idealisk för analys av praktiskt taget alla små RNA, vilket möjliggör resultat som du kan lita på från det allra första experimentet.
Förformulerad analys
• Framåt primer: 1500 nM
• Omvänd primer: 700 nM
• FAM-MGB-sond: 200 nM
• RT-sekvenser: 50
nM Beställningsinformation
Först, bioinformatiskt kvalificera ditt sekvensmål för specificitet och sekvenskvalitet, använd sedan Custom TaqMan Litet RNA Assay Design Tool för att mata in din sekvens och skicka in den för analysdesign. Detta lättanvända verktyg är ett säkert och konfidentiellt. Om vi inte kan designa eller tillverka en analys för ditt sekvensmål av intresse kommer du inte att debiteras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 20X (analys), 5X (RT Primer)
Innehåll och lagring •1 rör som innehåller RT-primer i koncentrationen 5X (storlekar XS och S), 20X (storlek M) eller 60X (storlekar L)
• 1 rör innehållande en 20X (XS, S och M storlekar) eller 60X (L storlek) blandning av förformulerad analys (1 sond och 2 primers).
Förvara vid -15 till -25 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
PCR-metod qPCR
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Liten RNA-analys
Kvantitet S (50 RT/150 PCR-reaktioner), gjord på beställning
Frakt skick Rumstemperatur
Tillräckligt för 150 reaktioner
För användning med (applikation) miRNA-analys
Antal reaktioner 50 x 20μ L-reaktioner (RT-PCR), 150 x 20μ L-reaktioner (PCR)