Beskrivning
Beställnings TaqMan Användning av små RNA-analyser TaqMan Realtids PCR-analyser för analys av vilken liten RNA-molekyl som helst. Romananpassningarna i TaqMan Analysdesign som utvecklats för studier av miRNA är idealiska för analys av alla små nukleinsyrar som är mindre än 200 baser långa, inklusive nyupptäckta miRNA, Piwi-interagerande RNA (piRNA), litet nukleärt RNA (snRNA) och litet nukleolärt RNA (snoRNA).
• Flexibel och bekväm beställningsprocess —med vår säkra Custom TaqMan Litet RNA-analysverktyg
•Mångsidig användning för —analys av litet RNA från vilken art som helst
• Förberedda analyser med tillförlitliga resultat —är optimerade för att köras under universella förhållanden
•Kraftfull miRNA-kvantifiering —med samma känslighet, specificitet och reproducerbarhet som förutformad TaqMan
MicroRNA Assays Sofistikerad designpipeline
MiRPipe Small RNA Assays designpipeline bygger på vår omfattande bakgrund och bioinformatikexpertis inom design TaqMan Genuttrycksanalyser. För att upptäcka mycket små mål innehåller den designfunktioner baserade på empiriska data som samlats in under år av experiment. Den resulterande automatiserade pipeline inkluderar inbyggda flexibilitetsfunktioner som möjliggör design av analyser för det bredaste sortimentet av små RNA-sekvenser. Fördelarna med TaqMan Analysteknologin är idealisk för analys av praktiskt taget alla små RNA, vilket möjliggör resultat som du kan lita på från det allra första experimentet.
Förformulerad analys
• Framåt primer: 1500 nM
• Omvänd primer: 700 nM
• FAM-MGB-sond: 200 nM
• RT-sekvenser: 50
nM Beställningsinformation
Först, bioinformatiskt kvalificera ditt sekvensmål för specificitet och sekvenskvalitet, använd sedan Custom TaqMan Litet RNA Assay Design Tool för att mata in din sekvens och skicka in den för analysdesign. Detta lättanvända verktyg är ett säkert och konfidentiellt. Om vi inte kan designa eller tillverka en analys för ditt sekvensmål av intresse kommer du inte att debiteras.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 20X (analys), 20X (RT Primer) |
| Innehåll och lagring | •1 rör som innehåller RT-primer i koncentrationen 5X (storlekar XS och S), 20X (storlek M) eller 60X (storlekar L) • 1 rör innehållande en 20X (XS, S och M storlekar) eller 60X (L storlek) blandning av förformulerad analys (1 sond och 2 primers). Förvara vid -15 till -25 °C. |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | TaqMan |
| Kvantitet | M (750 RT/750 PCR-reaktioner), gjord på beställning |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| För användning med (applikation) | Genuttryck, miRNA-analys |
| Antal reaktioner | 750 reaktioner (PCR och RT-PCR) |