Läs mer
Applied Biosystems™ Beställnings TaqMan™ SNP genotypningsanalys, människa
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-9549001 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
L (2400 reaktioner), gjord på beställning
M (1000 reaktioner), gjord på beställning
S (300 reaktioner), gjord på beställning
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Paket med 80
Varje
Produktkod. 12643855
Brand: Applied Biosystems™ 4331349
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Två omärkta PCR-primers: framåt och bakåt (primrar vid 900 nM slutkoncentration); 1 VIC färga: MGB-märkt sond detekterar Allel 1-sekvensen (sonder vid 200 nM slutkoncentration); 1 6FAM färga: MGB märkt sond detekterar Allel 2-sekvensen (sonder vid 200 nM slutkoncentration)
Tillhandahålla en mycket flexibel teknologi för detektion av polymorfismer inom alla genom
Skapa analyser genom att skicka in konfidentiella målsekvenser till Applied Biosystems säkra analysdesignpipeline med hjälp av Custom TaqMan Analysdesignverktyg. Denna pipeline har genererat miljontals analysdesigner genom att använda heuristiska regler som härleds från både tillverknings- och analysprestandadata. Dessa analyser använder TaqMan mindre spårbindning (MGB ) sonder för överlägsen allelisk diskriminering, förbättrade signal-brus-förhållanden och designflexibilitet. Alla humana SNP-genotypningsanalyser är funktionellt testade på 20 unika DNA-prover för att säkerställa analysamplifiering och provklustring. Dessa anpassade analyser är designade, syntetiserade, formulerade, optimerade och kvalitetskontrolltestade. De är idealiska för genotypningstillämpningar inklusive screening, association, kandidatregion, kandidatgen eller finkartläggningsstudier.
Applied Biosystems TaqMan SNP Genotyping Assays use TaqMan 5'-nuclease chemistry to amplify and detect specific polymorphisms in purified genomic DNA samples. Each assay enables genotyping of individuals for a single nucleotide polymorphism (SNP) and consists of two sequence-specific primers and two TaqMan minor groove binder (MGB) probes with non-fluorescent quenchers (NFQ). One probe is labeled with VIC dye to detect the Allele 1 sequence; the second probe is labeled with FAM dye to detect the Allele 2 sequence.
Custom TaqMan SNP Genotyping Assays can be easily designed at no extra charge by submitting target sequences confidentially to our secure Custom Assay Design Tool.
Benefits:
  • Proven—gold-standard TaqMan chemistry and robust assay designs deliver accurate, reproducible, and reliable results
  • Easy—convenient single-tube format and simple workflow provide an easy path to trusted results; no optimization required
  • Flexible—obtain assay designs for any SNP in the human genome using our secure Custom Assay Design Tool, at no extra charge
  • Tested—all custom human assays are subjected to a functional test on 20 unique DNA samples
Approximate ship time
4–6 days in North America and 6–10 days in Europe
The free Custom Assay Design Tool can generate assays for the detection of SNPs, MNPs, and indels of up to six bases. These custom assays are designed, synthesized, formulated, optimized, and quality control tested.
TaqMan SNP Genotyping Assays require only three reaction components for PCR: purified genomic DNA (1–20 ng), the assay solution, and TaqMan Genotyping Master Mix (or another compatible master mix) (sold separately).
All assay designs are the product of our industry-leading bioinformatics pipeline, optimized over the course of more than a decade by leveraging manufacturing and assay performance data. TaqMan Assays have been cited in over 40,000 publications and are backed by more than 350 patents.
Recommended master mix (sold separately): TaqMan Genotyping Master Mix (Cat. No. 4371355)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 40X
Innehåll och lagring 1 rör innehållande en 40X (S och M storlekar) eller 80X (L storlek) blandning av förformulerad analys (2 prober och 2 primers).
Förvara vid -15 till -25 °C.
För användning med (utrustning) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex ProFlex PCR-system* , VeritiPro* , SimpliAmp* , MiniAmp* , Automated Thermal Cycler*
* Om en termisk cykler används för PCR-amplifiering måste den valfria föravläsningen och efterläsningen utföras separat på ett realtids-PCR-system
för att detektera och registrera fluorescerande signaler.
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Antal reaktioner 1500 (384 brunnar); 300 (96-brunnar)
Produktlinje TaqMan™
Produkttyp Beställnings TaqMan Genotypning
Kvantitet S (300 reaktioner), gjord på beställning
Frakt skick Rumstemperatur
Provtyp Människa