Läs mer
Applied Biosystems™ Beställnings TaqMan™ SNP genotypningsanalys, icke-human
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13435096 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Provtyp:
Icke-mänsklig
Kvantitet:
L (2400 reactions), Made to Order
M (1000 reactions), Made to Order
S (300 reactions), Made to Order
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Paket med 80
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Provtyp Kvantitet Förpackningsstorlek
13435096 Icke-mänsklig S (300 reactions), Made to Order Varje
15531034 Icke-mänsklig M (1000 reactions), Made to Order Paket med 40
15541034 Icke-mänsklig L (2400 reactions), Made to Order Paket med 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 13435096 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4332077
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Innehåller
Två omärkta PCR-primers: framåt och bakåt (primrar vid 900 nM slutkoncentration); 1 VIC färga: MGB-märkt sond detekterar Allel 1-sekvensen (sonder vid 200 nM slutkoncentration); 1 6FAM färga: MGB märkt sond detekterar Allel 2-sekvensen (sonder vid 200 nM slutkoncentration)
Applied Biosystems TaqMan Användning av SNP genotypningsanalyser TaqMan 5'-nukleaskemi för att amplifiera och detektera specifika polymorfismer i renade genomiska DNA-prover.
Applied Biosystems TaqMan SNP Genotyping Assays use TaqMan 5'-nuclease chemistry to amplify and detect specific polymorphisms in purified genomic DNA samples. Each assay enables genotyping of individuals for a single nucleotide polymorphism (SNP) and consists of two sequence-specific primers and two TaqMan minor groove binder (MGB) probes with non-fluorescent quenchers (NFQ). Assays contain one probe labeled with VIC or Cyanine 5 dye to detect the Allele 1 sequence; the second probe is labeled with FAM or ABY dye to detect the Allele 2 sequence.
Applied Biosystems TaqMan Användning av SNP genotypningsanalyser TaqMan 5´ -nukleaskemi för att amplifiera och detektera specifika polymorfismer i renade genomiska DNA-prover. Varje analys möjliggör genotypning av individer för en enda nukleotidpolymorfism (SNP) och består av två sekvensspecifika primrar och två TaqMan mindre spår bindemedel (MGB ) prober med icke-fluorescerande släckare (NFQ). En sond är märkt med VIC färgämne för att detektera Allel 1-sekvensen; den andra sonden är märkt med FAM färgämne för att detektera Allel 2-sekvensen.
Beställnings TaqMan SNP Genotyping Assays kan enkelt utformas utan extra kostnad genom att skicka in målsekvenser konfidentiellt till vårt säkra Custom Assay Design Tool. Verktyget kan generera analysdesigner riktade mot vilken SNP som helst i vilken organism som helst, vilket ger maximal flexibilitet för att möta dina forskningsbehov.
Fördelar:
Beprövad —guldstandard TaqMan kemi och robust analysdesign ger exakta, reproducerbara och pålitliga resultat
Enkelt —bekvämt enrörsformat och enkelt arbetsflöde ger en enkel väg till pålitliga resultat; ingen optimering krävs
Flexibel —erhålla analysdesigner för alla SNP i vilken organism som helst med vårt säkra Custom Assay Design Tool, utan extra kostnad
Testade
alla anpassade analyser är kvalitetskontrolltestade för syntesnoggrannhet och formuleringsfullständighet Ungefärlig leveranstid
––
4 6 dagar i Nordamerika och 6 10 dagar i Europa. Dessa anpassade analyser är designade, syntetiserade, formulerade, optimerade och kvalitetskontrolltestade.
TaqMan SNP genotypningsanalyser kräver endast tre reaktionskomponenter för PCR: renat genomiskt DNA (–1 20 ng), analyslösningen och TaqMan Genotyping Master Mix (eller annan kompatibel mastermix) (säljs separat).
Alla analysdesigner är produkten av vår branschledande bioinformatikpipeline, optimerad under mer än ett decennium genom att utnyttja tillverknings- och analysprestandadata. TaqMan Analyser har citerats i över 40 000 publikationer och stöds av mer än 350 patent.
Rekommenderad mastermix (säljs separat): TaqMan Genotyping Master Mix (kat. nr. 4371355)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 40X
Innehåll och lagring 1 rör innehållande en 40X (S och M storlekar) eller 80X (L storlek) blandning av förformulerad analys (2 prober och 2 primers).
Förvara vid -15 till -25 °C.
För användning med (utrustning) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex ProFlex PCR-system* , VeritiPro* , SimpliAmp* , MiniAmp* , Automated Thermal Cycler*
* Om en termisk cykler används för PCR-amplifiering måste den valfria föravläsningen och efterläsningen utföras separat på ett realtids-PCR-system
för att detektera och registrera fluorescerande signaler.
Antal reaktioner 1500 (384 brunnar); 300 (96-brunnar)
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Beställnings TaqMan Genotypning
Kvantitet S (300 reactions), Made to Order
Frakt skick Rumstemperatur
Provtyp Icke-mänsklig