Läs mer
Applied Biosystems™ Beställnings TaqMan™ SNP genotypningsanalys, icke-human
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Applied Biosystems TaqMan SNP Genotyping Assays use TaqMan 5'-nuclease chemistry to amplify and detect specific polymorphisms in purified genomic DNA samples. Each assay enables genotyping of individuals for a single nucleotide polymorphism (SNP) and consists of two sequence-specific primers and two TaqMan minor groove binder (MGB) probes with non-fluorescent quenchers (NFQ). Assays contain one probe labeled with VIC or Cyanine 5 dye to detect the Allele 1 sequence; the second probe is labeled with FAM or ABY dye to detect the Allele 2 sequence.
Anpassade TaqMan SNP-genotypningsanalyser kan enkelt designas utan extra kostnad genom att skicka in målsekvenser konfidentiellt till vårt säkra verktyg för anpassad analysdesign.
Fördelar:
- Beprövad—kemi av guldstandard TaqMan och robusta analysdesigner ger noggranna, reproducerbara och tillförlitliga resultat
- Enkelt, —bekvämt enkelrörsformat och enkelt arbetsflöde ger en enkel väg till pålitliga resultat; ingen optimering krävs
- Flexible—kan erhålla assay-designer för vilken SNP som helst i människans genom med vårt säkra Custom Assay Design Tool, utan extra kostnad
- Alla—anpassade mänskliga analyser (endast VIC/FAM SKU) testas och genomgår ett funktionstest på 20 unika DNA-prover. Tester beställda med icke-mänskliga eller cyanin 5/ABY SKU:er är inte funktionellt testade.
- Multiplex-klara—TaqMan-analyser finns nu tillgängliga med VIC/FAM eller cyanin 5/ABY format för att stödja samtidig detektion av två uppsättningar SNP (två par alleler).
Ungefärlig skeppstid
4 –dagar 6 dagar i Nordamerika och 6 –dagar 10 dagar i Europa (VIC/FAM); 4-10 dagar i Nordamerika, 6-14 dagar i Europa (cyanin 5/ABY)
Det kostnadsfria verktyget för anpassad analysdesign kan generera analyser för att upptäcka SNP, MNP och intakler på upp till sex baser. Dessa specialanpassade tester är designade, syntetiserade, formulerade, optimerade och kvalitetskontrollerade.
TaqMan SNP Genotyping Assays kräver endast tre reaktionskomponenter för PCR: renat genomiskt DNA (1 – 20 ng), analyslösningen och TaqMan Genotyping Master Mix (singleplex) eller TaqPath ProAmp Master Mix (multiplex) (säljs separat).
Alla analysdesigner är resultatet av vår branschledande bioinformatikpipeline, optimerad under mer än ett decennium genom att utnyttja tillverknings- och analysprestandadata. TaqMan Analyser har citerats i över 40 000 publikationer och stöds av mer än 350 patent.
Rekommenderad mastermix (säljs separat): TaqMan Genotyping Master Mix (Cat. Nr 4371355) eller TaqPath ProAmp Master Mix (Kat. Nej. A30865)
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 80X |
| Innehåll och lagring | •1 rör innehållande en blandning av förformulerad analys (2 prober och 2 primers) (S och M) eller 80X (L-storlek) bland. •Förvara vid -15 °C till -25 °C. |
| För användning med (applikation) | Genotypsbestämning |
| För användning med (utrustning) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, , , 7 System, QuantStudio Absolute Q Digital PCR System, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, 7 Pro, QuantStudio QuantStudio 12k Flex ProFlex PCR System*, VeritiPro*, SimpliAmp*, MiniAmp*, Automated Thermal Cycler* * Om en termisk cykler används för PCR-förstärkning måste den valfria förläsningen och efterläsningen utföras separat på ett realtids PCR-system för att detektera och registrera fluorescerande ViiA StepOnePlus StepOne signaler. |
| Nyckelfunktioner | Cyanin 5 - MGB prob detekterar Allel 1, ABY - MGB prob detekterar Allel 2 |
| Antal reaktioner | 2400 Reaktioner, Tillverkade på beställning |
| Produktlinje | TaqMan |
| Produkttyp | SNP-genotypning |
| Kvantitet | 2400 Reactions, Made to Order |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |