Läs mer
Ambion™ Kunddefinierad Pre-miR™ miRNA Prekursor
Produktkod. 15561154
Change view
Produkttyp:
Pre-miRNA Prekursor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15561154 Pre-miRNA Prekursor Varje
1 options
Produktkod. 15561154 Leverantör Ambion™ Leverantörsnummer AM17103
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Kunddefinierad Pre-miR™ miRNA Prekursor
Pre-miR™ miRNA Precursor Molecules är små, kemiskt modifierade dubbelsträngade RNA-molekyler designade för att efterlikna endogena mogna miRNA. Använd vårt anpassningsverktyg för att designa den perfekta mimiken för din miRNA-sekvens, eller välj bland fördesignade produkter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Beskrivning Pre-miRNA-prekursor, 20nmol, små, kemiskt modifierade dubbelsträngade RNA-molekyler designade för att efterlikna endogena mogna miRNA, använd vårt anpassningsverktyg för att designa den perfekta mimiken för din miRNA-sekvens
Produkttyp Pre-miRNA Prekursor
Kvantitet 20 nmol