Läs mer
SHOWA Klipp- och nötningsbeständiga stickade handskar
Beskrivning
- De SHOWA 542 skär- och nötningsbeständig handske är en högkvalitativ skyddshandske som är designad för att hålla dina händer säkra under farliga applikationer och komponentmonteringsuppgifter.
- Denna handske har en unik kombination av material som ger överlägset skydd mot skärsår, nötning och oljor, samtidigt som den bibehåller utmärkt flexibilitet och fingerfärdighet.
- Polyuretanbeläggningen förbättrar handskens grepp, vilket gör att du enkelt kan arbeta med små komponenter eller hala material. Dessutom ger det HPPE-förstärkta fodret utmärkt skärmotstånd, vilket gör den här handsken idealisk för hantering av vassa föremål.
- Designad med komfort i åtanke. Den öppna designen på handryggen tillåter luft att cirkulera runt dina händer, vilket minskar svett och håller händerna svala och bekväma. Det sömlösa fodret minimerar irritation och friktion, även under längre användningsperioder, så att du kan hålla händerna skyddade utan att ge avkall på komforten.
- Den unika kombinationen av material möjliggör maximal flexibilitet, så att du enkelt kan hantera små komponenter eller utföra komplicerade uppgifter utan att känna dig begränsad.
- De SHOWA 542-handsken finns i en mängd olika storlekar, vilket gör det enkelt att hitta den perfekta passformen för dina händer. Oavsett om du arbetar i en industriell miljö, hanterar vassa föremål eller arbetar med farliga material, SHOWA 542-handsken ger det skydd och den komfort du behöver för att få jobbet gjort säkert och effektivt.
Specifikationer
Specifikationer
| Konstruktion | Sticka |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Vitt |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Ja |
| Material | Polyuretan |
| Produkttyp | Skär- och nötningsbeständig handske |
| Storlek | Intermediär |
| EN388 Standard | EN388:4341B |
| Kön | Unisex |
| Visa mer |