Läs mer
Ansell™ Cut and Chemical Protection Glove
Beskrivning
- Specialized protection AlphaTec™ 58-835 chemical gloves nitrile barrier protects against common chemicals
- Enhanced features their orange visible inner liner indicates when the shell is compromised, warning users
- Heightened defenses AlphaTec™ 58-835 safety gloves INTERCEPT™ Cut Resistance liner ensures EN ISO CUT F & ANSI/ISEA 105-2024 CUT A6 protection
- Tightened grip ANSELL GRIP™ nitrile shell treatment delivers better grip for handling both wet and oily components
- Optimized durability AlphaTec™ 58-835 gloves achieve ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION LEVEL 5 and EN ABRASION LEVEL 4 resistance, for longer wear
- Elevated comfort and dexterity higher gauge yarns and increased use of HPPE lead to a dramitic increase in comfort, tactility and dexterity
- Harm-free food handling these AlphaTec™ chemical and cut resistant gloves comply with EU and FDA food handing regulations
Spécification
Spécification
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 5 |
| Certifikat och efterlevnad | EN ISO |
| Klorerad | No |
| Användningsområden | Industrial, Laboratory |
| Färg | Mint Green, Gray |
| Finger Thickness (English) | 31 mL |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.8 mm |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 31 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?