Läs mer
Epredia™ Skär mikroskopobjektglas
Produktkod. 17224884
Change view
Tjocklek: 1 mm
Produktkod.
17224884 Tjocklek: 1 mm
1 options
Produktkod. 17224884 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer AA00000102E01MNZ20
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Premiumobjektglas tillverkade genom en unik proprietär rengöringsprocess avsedd att ge konsekventa resultat och underlätta tolkningen. Denna process gör att dessa objektglas kan användas i rutinmässiga histologi- och mikrobiologitillämpningar.
  • Tillverkad av schweiziskt extravitt soda-lime-glas
  • Minskad järnhalt för låg självfluorescens
  • Grönaktigt skimmer minimerat
  • Garanterad optimal, felfri transparens
  • Ren, platt och lämplig för omedelbar användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Soda Lime Glas
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Certifikat och efterlevnad ISO8037/I
Beläggning Obelagd
Skrivyta Nej
Mått (L x B) 76 x 26 mm