Läs mer
Cutamesine dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Cutamesine dihydrochloride (SA4503 dihydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cutamesine dihydrochloride |
| CAS | 165377-44-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H34Cl2N2O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | SA4503 dihydrochloride AGY94806 dihydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (226.54 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 30 mg/mL (67.96 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | COC1=CC=C(CCN2CCN(CCCC3=CC=CC=C3)CC2)C=C1OC.Cl.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 441.43 |
| Visa mer |