Läs mer
Ansell Cutstar Medium Duty Cut Protection Gloves
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Liner constructed with high performance fibers, using Techcor™ Knitting Technology
- Plastoprene dots on palm and fingers enhance grip capabilities
- Protection against cuts and abrasions
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Beläggningsmaterial | PVC |
| Färg | White |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A3 |
| Hand | Specific |
| Material | Synthetic Fiber |
| Storlek | 7 |
| EN388 Standard | 3X42B |
| För användning med (applikation) | Assembly |
| Visa mer |