Beskrivning
Innan det släpps ut passerar det malda materialet genom en sikt. Denna sikt är utbytbar och finns i olika hålstorlekar (inkl ej med leverans). Det malda materialet kan sedan samlas upp med ett NS 29 standardjordkärl.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skär-sliphuvud |
| Mått (L x B x H) | 300 x 320 x 560 mm |
| För användning med (utrustning) | För plast och material med låg volymvikt |
| Höjd (metrisk) | 560 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Hastighet | 24,5 m/sek. |
| Vikt (metrisk) | 2.2 kg |
| Bredd (engelska) | 12,6 tum |
| Bredd (metrisk) | 320 mm |
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?