Läs mer
QIAGEN Skärmatta
Kvantitet:
1 förpackning
Storlek:
Liten (6,3 x 7,6 cm)
Stor (15,2 x 20,3 cm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- UniCore Cutting Mat säkerställer rena provsnitt från FTA/FTA Elute Cards och förlänger livslängden på stansens skärspets.
- Mattan är designad för upprepad, långvarig användning och kan rengöras med alkohol och finns i två format.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| För användning med (utrustning) | Micro Punch |
| För användning med (applikation) | Rengör provbitar från FTA/FTA™ Eluta kort |
| Produkttyp | Skärmatta |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Storlek | Stor (15,2 x 20,3 cm) |