Läs mer
QIAGEN Skärmatta
Produktkod. 15342805
Kvantitet:
1 förpackning
Storlek:
Liten (6,3 x 7,6 cm)
Stor (15,2 x 20,3 cm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15342805
Brand: QIAGEN WB100088
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För exakt borttagning av provskivor från FTA kort.
  • UniCore Cutting Mat säkerställer rena provsnitt från FTA/FTA Elute Cards och förlänger livslängden på stansens skärspets.
  • Mattan är designad för upprepad, långvarig användning och kan rengöras med alkohol och finns i två format.
Specifikationer
För användning med (utrustning) Micro Punch
För användning med (applikation) Rengör provbitar från FTA/FTA™ Eluta kort
Produkttyp Skärmatta
Kvantitet 1 förpackning
Storlek Liten (6,3 x 7,6 cm)