Läs mer
Fisherbrand™ Reserv skärhjul
Produktkod. 13055983 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Glasrörsskärare
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
13055983 Glasrörsskärare Paket med 5
1 options
Produktkod. 13055983
Beräknad leverans: 07-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hjälper till att skära glasrör.
  • Tillverkad i nickelpläterad zinklegering
  • Accepterar rör upp till 30 mm i diameter
  • Ersättningshjulet är 10 mm i diameter
Specifications
För användning med (utrustning) Glasrörsskärare
Diameter (metrisk) Insida 10 mm
Antal per förpackning 5 Pk.
Produkttyp Reserv för skärhjul