missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
To be used together with Velp Scientifica ECODryBlock.
Ideal for kinetic assays, enzyme activity studies, DNA/RNA quantification, and other temperature-sensitive spectrophotometric applications.
- Tube type: 12.5 mm cuvettes
- Number of positions: 12 (2 x 6)
- Well depth: 25.4 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| För användning med (utrustning) | Cuvettes |
| Material | Aluminum |
| Antal platser | 12 |
| Typ | Dry Block |
| Rörstorlek | 12.5 mm |
| Mått (L x B x H) | 95 x 76 x 51 mm |
| Djup (metriskt) Tja | 25.4 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?