Läs mer
Reichert™ Cuvets för Reichert Unistat™ bilirubinometer
Beskrivning
- För användning med Unistat Bilirubinometer
- Kapacitet: 20 μL
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Engångskyvett |
| Provtyp | Outspätt serum |
| För användning med (utrustning) | Reichert Unistat™ Bilirubinometer |
| Kapacitet (metrisk) | 20μ L |