Läs mer
Hanna Instruments™ Kyvettrengöringslösning
Produktkod. 10608251
Change view
Kvantitet:
230 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10608251 230 ml Varje
1 options
Produktkod. 10608251 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI9370350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1033.20 SEK
    599.07 SEK / Paket med 1
    Save 434.13 SEK
    42% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Specifikationer
Färg Klart till rosa
Sammansättning Etanol
Koncentration >15 till< 35 %
För användning med (utrustning) Fotometrar och turbiditetsmätare
Typ av fyllningslösning Buffert
Odör Alkoholliknande
Optisk densitet 0,94 g/cm 3
Förpackning Flaska
pH-intervall 7
Kvantitet 230 ml
Löslighet Vattenlöslig
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cuvette Cleaning Solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med pulver.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol