Beskrivning
- För användning på Mira, Mira S och Mira Plus analysatorerna Cobas
- 12-sitsiga cuvettesegment
- Individuellt inslagna
- Polymetylmetakrylat (PMMA)
- Naturlig färg
- Fall 300
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Cobas Mira, Mira S och Mira Plus Analysatorer |
| Färg | Naturlig |
| Kvantitet | 300/Cs. |
| Material | PMMA |