Läs mer
Eppendorf™ Kyvettställ
Produktkod. 15749478 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Håller:
Cuvettes
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
15749478 Cuvettes Paket med 2
1 options
Produktkod. 15749478 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030119851
I lager
Optimera arbetsflödet med kyvettställ som är idealiska för provbearbetning, transport och kort till medellång lagring av prover.
  • Stapelbar i ett ställformat och även mellan alla ställvarianter; sparar laboratorieutrymme när den inte används
  • Halkfria silikonfötter och en lutningssäker fotavtrycksdesign säkerställer säker hantering
  • Vågliknande design: Rörrader är arrangerade i olika höjder så att reaktionskärlen är lättillgängliga och tydligt identifierbara
  • Tillverkad av polypropen (PP) för hög kemisk och fysikalisk beständighet
  • Optimerade utrymmesbesparande dimensioner tack vare perfekt arrangemang av rörposition till fotavtryck utan att kompromissa med rörhanteringen
  • Hög flexibilitet: rymmer rör av olika storlekar
  • Numrerade rörpositioner stödjer snabb och enkel orientering och felfri hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller Cuvettes
Material Polypropen
Positioner 30 positioner
Antal per förpackning 2 Pk.