Läs mer
Hach Lange™ Kyvetttest
Beskrivning
- Ammoniumkyvetttest 0,015-2,0 mg/L NH4-N
- ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1, UNI 11669:2017 certifieringar
- DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000 instrument
- Indofenolblå metoder
- Exakta och tillförlitliga mätvärden
- 0,015– 2,0 mg/L NH4-N mätområde
- 0,02 - 2,5 mg/L NH4-mätområde (2)
- Har en hållbarhet på 17 månader från tillverkningsdatum
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1 |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Vattenanalys |
| För användning med (utrustning) | DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000 |
| Antal tester | 25 |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Räckvidd | 0,015 till 2,0 och 0,02 till 2,5 mg/L |
| Förvaringskrav | 2 °C till 8 °C |
| Testmetod | Indofenolblått |
| Typ | Ammoniumkyvetttest |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammonium, Sample cuvette
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium salicylate, Sodium hydroxide; caustic soda