Läs mer
CV-6209, TRC
Produktkod. 30351660
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30351660 1 mg
30358585 10 mg
30360193 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30351660 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC8560001MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100488-87-7
Molekylformel C34 H60 N3 O6 . Cl
Molekylvikt (g/mol) 642.31
Synonym CV 6209
IUPAC-namn [2-metoxi-3-(oktadesylkarbamoyloxi)propyl] N-acetyl-N-[(1-etylpyridin-1-ium-2-yl)metyl]karbamat; klorid
LEDER [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC(=O)OCC(COC(=O)N(Cc1cccc[n+]1CC)C(=O)C)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CV-6209
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C34H59N3O6.ClH/c1-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-25-35-33(39)42-28-32(41-4)29-43-34(40)37(30(3)38)27-31-24-21-23-26-36(31)6-2;/h21,23-24,26,32H,5-20,22,25,27-29H2,1-4H3;1H
Formel vikt 641.4171