Läs mer
WLD Tec™ Säkerhetsadapter för CV360 gaspatron
Produktkod. 10171473
Change view
För användning med (utrustning):
CV360 gaspatron
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10171473 CV360 gaspatron Varje
1 options
Produktkod. 10171473 Leverantör WLD Tec™ Leverantörsnummer 8.000.700
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig och säker gaspatronadapter för Gasprofi 1 SCS laboratoriegasbrännare. WLD Tec™ Säkerhetsadapter för CV360 gaspatron inkluderar och integrerad tryckregulator.
  • Säkerhetsadapter
  • Inkluderar integrerad tryckregulator
  • Accepterar gaspatroner, CV 360
Specifikationer
Produkttyp Gasadapter
För användning med (utrustning) CV360 gaspatron
Inkluderar 50 mbar integrerad tryckregulator