Läs mer
VACUUBRAND™ CVC 3000E C3 vakuumkontroller
Produktkod. 11941002 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
146 x 143 x 115 mm
Produktkod. Mått (L x B x H)
11941002 146 x 143 x 115 mm
1 options
Produktkod. 11941002 Leverantör VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20683180
Beräknad leverans: 09-10-2026
Specifikationer
Mått (L x B x H) 146 x 143 x 115 mm
Höjd (metrisk) 115 mm
Längd (metrisk) 146 mm
Vikt (metrisk) 0.44 kg
Produkttyp Vakuumkontroller