Läs mer
Tocris Bioscience™ CVT 10216
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18797088
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18797088
Brand: Tocris Bioscience™ 5164/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent and selective ALDH2 inhibitor
CVT 10216 is a potent and selective, reversible inhibitor of aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) (IC50 values are 29 and 1300 nM for ALDH2 and ALDH1, respectively). Exhibits anxiolytic effects in rat models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50 mg
Produkttyp CVT 10216
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 465.48
Inhibitorer CVT 10216
For Research Use Only