Läs mer
CVT-313, MedChemExpress
Beskrivning
CVT-313 (Cdk2 Inhibitor III) is a potent, selective, reversible, and ATP-competitive inhibitor of CDK2 with IC50 of 0.5 μM. CVT-313 inhibits CDC5L phosphorylation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CVT-313 |
| CAS | 199986-75-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H28N6O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Cdk2 Inhibitor III |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (249.71 mM) |
| LEDER | CC(N1C=NC2=C(NCC3=CC=C(OC)C=C3)N=C(N(CCO)CCO)N=C12)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.47 |
| Visa mer |