missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ CW 008
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18750868
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18750868

Brand: Tocris Bioscience™ 5495/10

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

PKA signaling activator; promotes osteogenesis from hMSCs

CW 008 is a cAMP/PKA/CREB pathway activator. Promotes osteogenic differentiation of human bone marrow-derived MSCs in vitro. Increases bone mass and bone volume density in ovariectomized mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-N-[5-fluoro-6-(5-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]benzamide
CAS 1134613-19-6
Kvantitet 10 mg
Mål Protein Kinase A Activators
Molekylformel C21H14F2N6O2
Formel vikt 420.37
Renhet >98%
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.