Läs mer
Tocris Bioscience™ CW 008
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Beskrivning
CW 008 is a cAMP/PKA/CREB pathway activator. Promotes osteogenic differentiation of human bone marrow-derived MSCs in vitro. Increases bone mass and bone volume density in ovariectomized mice.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluoro-N-[5-fluoro-6-(5-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]benzamide |
| CAS | 1134613-19-6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Protein Kinase A Activators |
| Molekylformel | C21H14F2N6O2 |
| Formel vikt | 420.37 |
| Renhet | >98% |