Läs mer
CW-069, MedChemExpress
Produktkod. 16429417
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16429417 5 mg
16436878 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16429417 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15857
MedChemExpress CW-069 is an allosteric inhibitor of microtubule motor protein HSET with an IC50 of 75 μM.
CW-069 is an allosteric inhibitor of microtubule motor protein HSET with an IC50 of 75 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CW-069
CAS 1594094-64-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H21IN2O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 52 mg/mL (103.93 mM)
LEDER O=C(NC1=CC=C(I)C=C1C(O)=O)[C@@H](NCC2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 500.33
Formel vikt 500.33
Procent renhet 98.94%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death