Läs mer
Thermo Scientific™ CW3 cellbricka
Produktkod. 15416131 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Inkluderar:
12-ställs rotorenhet med fördelare
24-sits rotor med fördelare
Rotor ingår ej
Kapacitet:
12 rör
24 rör
Elektriska krav:
220/230 V 50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
1 enhet
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Kapacitet Elektriska krav unitSize
15416131 Rotor ingår ej 24 rör 220/230 V 50/60 Hz 1 enhet
15965741 24-sits rotor med fördelare 24 rör 220/230 V 50/60 Hz -
15827922 12-ställs rotorenhet med fördelare 12 rör 220/230 V 50/60 Hz -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15416131 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75007405
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Noggrann, reproducerbar blodcellstvätt, upp till 24 rör per körning med antingen helautomatiskt eller manuellt läge.
De Thermo Scientific™ CW3 Cell Washer har utgått.
Effektiv prestanda
  • Avsluta tvättningen av 24 prover på så lite som 3 minuter
  • Uppnå optimal blodkroppstorrhet genom att ställa in önskad dekanteringshastighet
  • Förbättra blodkroppstvättningen med valfri överflödesmetod under centrifugeringssteget
Användarvänlig design
  • Spara tid med förinställda program i automatiskt läge
  • Fyrstegsvisning: Tvätta, Centrifugera, Dekantera, Agitera
  • Manuellt läge tillgängligt för att tvätta cellerna steg-för-steg, vilket möjliggör sluten övervakning av tvättprocessen
  • Rörställ med röd och blå nummermärkning för enkel provbalansering
Säker drift
  • Automatiska varningar för låg eller störd saltlösning och för en avslutad körning
  • Visningsporten ovanpå enheten är tillgänglig för hastighetskalibrering
  • Minskar risken för korskontaminering med saltlösningsfördelaren monterad direkt ovanpå rotorn
  • Rotorkropp i rostfritt stål förbättrar systemets hållbarhet
  • Design med lågt underhåll med lätt att byta pumpslang
  • Bekväm rengöring med lätt att ta bort fångstfat, rotor och roterande skål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning CW3 cellbricka
Kapacitet 24 rör
Max. RCF 1 180 xg (Centrifuge); 190 xg (tvätt)
Max. Hastighet 3 000 rpm (centrifugering), 1 200 rpm (tvätt), 350 till 500 rpm (dekantering)
Certifikat och efterlevnad CE, CSA, FDA klass 2, IVD-kompatibel
Elektriska krav 220/230 V 50/60 Hz
Bullernivå <53 db(A)
Standarder IEC 61010-1 , IEC 61010-2-020, EN ISO 13485 (se manualen för mer information)
Garanti 2 år
Andra funktioner 4-stegs display: Tvätta, Centrifugera, Dekantera, Agitera; Avisering om slut på körning: 5 valbara melodier, elektroniska pip eller inget ljud; Säkerhetsanordningar: Dörrspärr, dubbel överhastighetsdetektor, saltlösningsnivåsensor
Mått (HWD) 16,1 x 14,6 x 17,7 tum. (41 x 37 x 45 cm)
Nettovikt 61.6 lb. (28.0 kg)
Produktlinje Thermo Scientific
Inkluderar Rotor ingår ej
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 220/230 V
Körtid Automatisk: 1 till 99 sek. (1 sek. steg); Manuell: 1 till 999 sek. (1 sek. steg); 1 till 9 cykelinställningar
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +2 °C till +35 °C
Produkttyp Cellbricka