Läs mer
Thermo Scientific™ CW3 cellbricka
Produktkod. 15965741 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Inkluderar:
12-sits rotor med distributer
24-sits rotor med distributör
Rotor ingår ej
Kapacitet:
12 rör
24 rör
Elektriska krav:
220/230 V 50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
1 enhet
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Kapacitet Elektriska krav Förpackningsstorlek
15965741 24-sits rotor med distributör 24 rör 220/230 V 50/60 Hz -
15416131 Rotor ingår ej 24 rör 220/230 V 50/60 Hz 1 enhet
15827922 12-sits rotor med distributer 12 rör 220/230 V 50/60 Hz -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15965741 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75007406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225331.61 SEK
    171426.11 SEK / Paket med 1
    Save 53905.50 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-01-2027
Noggrann, reproducerbar blodcellstvätt, upp till 24 rör per körning med antingen helautomatiskt eller manuellt läge.
De Thermo Scientific™ CW3 Cell Washer har utgått.
Effektiv prestanda
  • Tvätta klart 24 prover på så lite som 3 minuter
  • Uppnå optimal korpuskeltorrhet genom att ställa in önskad dekanteringshastighet
  • Förbättra blodkroppstvätt med valfri överflödesmetod under centrifugeringssteget
Användarvänlig design
  • Spara tid med förinställda program i automatiskt läge
  • Fyrstegsdisplay: Tvätta, Centrifugera, Dekantera, Röra om
  • Manuellt läge tillgängligt för att tvätta cellerna steg för steg, vilket möjliggör sluten övervakning av tvättprocessen
  • Rörställ med röd och blå nummermärkning för enkel samplingsbalansering
Säker drift
  • Automatiska varningar för låg eller störd saltlösningsnivå och för en avslutad löpning
  • Vyporten ovanpå enheten finns tillgänglig för hastighetskalibrering
  • Minskar risken för korskontaminering med saltlösningsfördelaren monterad direkt ovanpå rotorn
  • Rotorkroppen i rostfritt stål förbättrar systemets hållbarhet
  • Underhållslåg design med lättbytbara pumprör
  • Rengöring är bekväm med lättavtagbar uppsamlingsbassäng, rotor och roterande skål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning CW3 celltvätt
Kapacitet 24 rör
Max. RCF 1 180 x g (Centrifug); 190 x g (Wash)
Max. Hastighet 3 000 varv per minut (centrifug), 1 200 varv per minut (tvätt), 350 till 500 varv per minut (dekanterad)
Elektriska krav 220/230 V 50/60 Hz
Bullernivå <53 db(A)
Standarder IEC 61010-1 IEC , 61010-2-020, EN ISO 13485 (se manualen för mer information)
Garanti 2 år
Andra funktioner 4-stegs display: Tvätt, Centrifug, Dekant, Rör; Avslutning på körningen: 5 valbara melodier, elektroniska pip eller inget ljud; Säkerhetsanordningar: Dörrlås, dubbel överhastighetsdetektor, saltvattennivåsensor
Mått (HWD) 16,1 x 14,6 x 17,7 tum (41 x 37 x 45 cm)
Nettovikt 61.6 lb. (28.0 kg)
Produktlinje Thermo Scientific
Inkluderar 24-sits rotor med distributör
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 220/230 V
Körtid Automatisk: 1 till 99 sek (1 sek i intervall); Manuell: 1 till 999 sek (1 sek steg): 1 till 9 cykelinställningar
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +2 °C till +35 °C
Produkttyp Celltvättare