Läs mer
Thermo Scientific™ CW3 cellbricka
Produktkod. p-8111112 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Inkluderar:
12-ställs rotorenhet med fördelare
24-platsers rotor med fördelare
Rotor ingår ej
Kapacitet:
12 rör
24 rör
Elektriska krav:
220/230 V 50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15416131
Brand: Thermo Scientific™ 75007405
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Noggrann, reproducerbar blodcellstvätt, upp till 24 rör per körning med antingen helautomatiskt eller manuellt läge.
De Thermo Scientific™ CW3 Cell Washer har utgått.
Effektiv prestanda
  • Avsluta tvättningen av 24 prover på så lite som 3 minuter
  • Uppnå optimal blodkroppstorrhet genom att ställa in önskad dekanteringshastighet
  • Förbättra blodkroppstvättningen med valfri överflödesmetod under centrifugeringssteget
Användarvänlig design
  • Spara tid med förinställda program i automatiskt läge
  • Fyrstegsvisning: Tvätta, Centrifugera, Dekantera, Agitera
  • Manuellt läge tillgängligt för att tvätta cellerna steg-för-steg, vilket möjliggör sluten övervakning av tvättprocessen
  • Rörställ med röd och blå nummermärkning för enkel provbalansering
Säker drift
  • Automatiska varningar för låg eller störd saltlösning och för en avslutad körning
  • Visningsporten ovanpå enheten är tillgänglig för hastighetskalibrering
  • Minskar risken för korskontaminering med saltlösningsfördelaren monterad direkt ovanpå rotorn
  • Rotorkropp i rostfritt stål förbättrar systemets hållbarhet
  • Design med lågt underhåll med lätt att byta pumpslang
  • Bekväm rengöring med lätt att ta bort fångstfat, rotor och roterande skål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning CW3 cellbricka
Kapacitet 24 rör
Max. RCF 1 180 xg (Centrifuge); 190 xg (tvätt)
Max. Hastighet 3 000 rpm (centrifugering), 1 200 rpm (tvätt), 350 till 500 rpm (dekantering)
Certifikat och efterlevnad CE, CSA, FDA klass 2, IVD-kompatibel
Elektriska krav 220/230 V 50/60 Hz
Temperaturområde Omgivningstemperatur +2 °C till +35 °C
Bullernivå <53 db(A)
Standarder IEC 61010-1 , IEC 61010-2-020, EN ISO 13485 (se manualen för mer information)
Garanti 2 år
Andra funktioner 4-stegs display: Tvätta, Centrifugera, Dekantera, Agitera; Avisering om slut på körning: 5 valbara melodier, elektroniska pip eller inget ljud; Säkerhetsanordningar: Dörrspärr, dubbel överhastighetsdetektor, saltlösningsnivåsensor
Mått (HWD) 16,1 x 14,6 x 17,7 tum. (41 x 37 x 45 cm)
Nettovikt 61.6 lb. (28.0 kg)
Produktlinje Thermo Scientific
Typ Cellbricka
Inkluderar Rotor ingår ej
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 220/230 V
Körtid Automatisk: 1 till 99 sek. (1 sek. steg); Manuell: 1 till 999 sek. (1 sek. steg); 1 till 9 cykelinställningar