Läs mer
Carbolite™ CWF kammarugn
Kapacitet (metrisk):
5 l
13 l
Temperatur (metrisk):
1100 °C
1200 °C
1300 °C
Wattal:
2400 w max., 790 w hållning
3100 w max., 1500 w hållning
3100 w max., 1550 w hållning
3100 w max., 1800 w hållning
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 1100 °C, °1200 C eller °1300 C maximal drifttemperatur.
- 5, 13, 23, 36 eller 65L kammarvolymer
- Carbolite Gero 301 regulator, med enkel ramp till börvärde och processtimer
- Mjukstängande dörr på 5, 13, 21 och 23L modeller
- Parallell dörr håller den uppvärmda ytan borta från användaren
- Fördröjd start / processtimerfunktion som standard
- Slitstark aluminiumoxidelementbärare, ugnsingång och härd
- Energieffektiv isolering med låg värmemassa
- Fristrålande trådlindade element för optimal enhetlighet
- Enkel åtkomst till element och kontroller förenklar underhåll och service
- En mängd ytterligare alternativ finns tillgängliga. Dessa måste begäras vid köptillfället.
- Övertemperaturskydd (rekommenderas för att skydda värdefullt innehåll och för obevakad drift)
- En rad sofistikerade digitala styrenheter, flersegmentsprogrammerare och dataloggrar är tillgängliga. Dessa kan förses med RS232, RS485 eller Ethernet-kommunikation
- En rad metalliska retorter för att arbeta med modifierade atmosfärer upp till 1150 °C
- AMS2750E Nadcap-kompatibla modeller finns tillgängliga för flygtillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 13 l |
| Temperatur (metrisk) | 1200 °C |
| Typ | Kammarugn |
| Inkluderar | Programmerbar temperaturregulator |
| Mått (D x B x H) Inredning | 200 x 200 x 325 mm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 655 x 435 x 610 mm |
| Vikt (metrisk) | 47 kg |
| Wattal | 3100 w max., 1550 w hållning |