Läs mer
Carbolite™ CWF kammarugn
Produktkod. 12943741
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
13 l
Temperatur (metrisk):
1100 °C
1200 °C
1300 °C
Wattal:
2400 w max., 790 w hållning
3100 w max., 1500 w hållning
3100 w max., 1550 w hållning
3100 w max., 1800 w hållning
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Temperatur (metrisk) Wattal unitSize
12943741 13 l 1300 °C 3100 w max., 1800 w hållning Varje
12049842 13 l 1100 °C 3100 w max., 1500 w hållning Varje
12089842 5 l 1100 °C 2400 w max., 790 w hållning Varje
12019852 13 l 1200 °C 3100 w max., 1550 w hållning Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12943741 Leverantör Carbolite™ Leverantörsnummer CWF1313230SN+&02301
Bänkmonterad laboratoriekammarugn för allmänt bruk. Carbolite™ CWF Chamber Furnace finns i en mängd olika storlekar med en maximal driftstemperatur på upp till 1300 °C.
  • 1100 °C, °1200 C eller °1300 C maximal drifttemperatur.
  • 5, 13, 23, 36 eller 65L kammarvolymer
  • Carbolite Gero 301 regulator, med enkel ramp till börvärde och processtimer
  • Mjukstängande dörr på 5, 13, 21 och 23L modeller
  • Parallell dörr håller den uppvärmda ytan borta från användaren
  • Fördröjd start / processtimerfunktion som standard
  • Slitstark aluminiumoxidelementbärare, ugnsingång och härd
  • Energieffektiv isolering med låg värmemassa
  • Fristrålande trådlindade element för optimal enhetlighet
  • Enkel åtkomst till element och kontroller förenklar underhåll och service
  • En mängd ytterligare alternativ finns tillgängliga. Dessa måste begäras vid köptillfället.
    • Övertemperaturskydd (rekommenderas för att skydda värdefullt innehåll och för obevakad drift)
    • En rad sofistikerade digitala styrenheter, flersegmentsprogrammerare och dataloggrar är tillgängliga. Dessa kan förses med RS232, RS485 eller Ethernet-kommunikation
    • En rad metalliska retorter för att arbeta med modifierade atmosfärer upp till 1150 °C
    • AMS2750E Nadcap-kompatibla modeller finns tillgängliga för flygtillämpningar.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 13 l
Temperatur (metrisk) 1300 °C
Typ Kammarugn
Inkluderar Programmerbar temperaturregulator
Mått (D x B x H) Inredning 200 x 200 x 325 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 655 x 435 x 610 mm
Vikt (metrisk) 47 kg
Wattal 3100 w max., 1800 w hållning