Läs mer
Carbolite™ CWF 12/5 Chamber Furnaces
Produktkod. 12059852
Mått (D x B x H) Inredning:
5.25 x 5.5 x 10in.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12059852
Brand: Carbolite™ CWF1205230SN+&02301
Bara null kvar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 L
Temperatur (metrisk) 1200 °C
Typ Kammarugn
Inkluderar Temperaturregulator
Mått (D x B x H) Inredning 5.25 x 5.5 x 10in.
Bredd (metrisk) 374.65 mm
Bredd (metrisk) Interiör 139.7 mm
Höjd (metrisk) 584.2 mm
Höjd (metrisk) interiör 133.35 mm
Djup (metriskt) 482.6 mm
Elektriska krav 208/240 V 2.4 kw
Spänning 208/240 V
Wattal 2.4 kw