Läs mer
Carbolite™ CWF11/23/301 Ugn
Mått (D x B x H) Inredning:
15,75 x 9,5 x 9,25 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Dessa modeller har två sidomonterade, fritt strålande element för att säkerställa snabb uppvärmning, vilket minskar väntetiden till maximal temperatur med upp till 50 % jämfört med konventionella plattelementkonstruktioner. Denna design ger också utmärkt termisk enhetlighet i kammarens volym och motståndskraft mot dagligt slitage. De är dock inte lämpade för askning, se AAF (FTD-588) sortiment för dedikerade askningsmodeller.
- Exakt tryckknappstemperaturinställning, med enkel ramp och timer (301) eller alternativ för programmerare med 8 (3216P1) eller 20 (3508P1) steg för flera uppvärmningsramper, uppehållsramper och kylramper
- Säkerhetsfunktioner inkluderar positiv brytare för öppning av dörren och dubbelhudad kropp för säker yttemperatur och vertikal parallell hissdörrdesign som delvis skyddar användaren från värmestrålning vid lastning och lossning
- Utmärkt motståndskraft mot nötning tillhandahålls genom användning av slitstarka eldfasta material i dörromslutningen och härden. Idealisk för värmebehandling av metall och keramiska applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 23 L |
| Temperatur (metrisk) | 1100 °C |
| Typ | Ugn |
| Inkluderar | Temperaturregulator |
| Mått (D x B x H) Inredning | 15,75 x 9,5 x 9,25 tum. |
| Bredd (metrisk) | 508 mm |
| Bredd (metrisk) Interiör | 241.3 mm |
| Höjd (metrisk) | 704.85 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 234.95 mm |
| Djup (metriskt) | 673.1 mm |
| Visa mer |