Läs mer
CWHM-1008, MedChemExpress
Produktkod. 16495376
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16495376 100 mg -
16494518 10 mg 10mg
16460827 50 mg -
16427237 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16495376 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111746
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress CWHM-1008 is a potent and orally active antimalarial agent, with EC50 values of 46 and 21 nM against drug-sensitive Plasmodium falciparum 3D7 and drug-resistant Dd2 strains, respectively.
CWHM-1008 is a potent and orally active antimalarial agent, with EC50 values of 46 and 21 nM against drug-sensitive Plasmodium falciparum 3D7 and drug-resistant Dd2 strains, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CWHM-1008
Fysisk form Solid
CAS 2362539-97-5
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H26F3N3O
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (616.58 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@H](NC([C@H]1CNC[C@@H]1C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)=O)C3=CC=C(N(C)C)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 405.46
Formel vikt 405.46
Procent renhet 99.59%