missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CWHM-12, MedChemExpress

Produktkod. 16463577
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16463577 50 mg
16457558 10 mg
16400038 5 mg
16457496 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16463577 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18644

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress CWHM-12 is a potent inhibitor of αV integrins with IC50s of 0.2, 0.8, 1.5, and 1.8 nM for αvβ8, αvβ3, αvβ6, and αvβ1.

CWHM-12 is a potent inhibitor of αV integrins with IC50s of 0.2, 0.8, 1.5, and 1.8 nM for αvβ8, αvβ3, αvβ6, and αvβ1.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material CWHM-12
CAS 1564286-55-0
Färg Earth Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H32BrN5O6
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (169.36 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(CNC(C1=CC(NC2=NCC(O)CN2)=CC(O)=C1)=O)N[C@H](C3=CC(C(C)(C)C)=CC(Br)=C3)CC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 590.47
Formel vikt 590.47
Procent renhet 98.14%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.