Läs mer
CX 546, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CX 546 |
| CAS | 215923-54-9 |
| Molekylformel | C14 H17 N O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17NO3/c16-14(15-6-2-1-3-7-15)11-4-5-12-13(10-11)18-9-8-17-12/h4-5,10H,1-3,6-9H2 |
| LEDER | O=C(N1CCCCC1)c2ccc3OCCOc3c2 |
| IUPAC-namn | 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl(piperidin-1-yl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.29 |
| Formel vikt | 247.1208 |