Läs mer
CX-5461, MedChemExpress
Produktkod. 16488337
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16488337 5 mg -
16425648 10 mg 10mg
16411817 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16488337 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13323
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress CX-5461 is a potent and oral rRNA synthesis inhibitor. It inhibits RNA polymerase I-driven transcription of rRNA with IC50s of 142, 113, and 54 nM in HCT-116, A375, and MIA PaCa-2 cells, respectively.
CX-5461 is a potent and oral rRNA synthesis inhibitor. It inhibits RNA polymerase I-driven transcription of rRNA with IC50s of 142, 113, and 54 nM in HCT-116, A375, and MIA PaCa-2 cells, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CX-5461
CAS 1138549-36-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H27N7O2S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 2 mg/mL (3.89 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=NC=C(CNC(C2=C3N(C4=NC(N5CCN(CCC5)C)=CC=C4C2=O)C6=C(S3)C=CC=C6)=O)N=C1
Molekylvikt (g/mol) 513.61
Formel vikt 513.61
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death