Läs mer
Tocris Bioscience™ CX 614
GREENER_CHOICE
AMPAkine; positive allosteric modulator of AMPA
Brand:  Tocris Bioscience™ 5149/10
Encompass
Produktkod. 15796516
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
CX 614 is an AMPAkine; positive allosteric modulator of AMPA. Prototypical benzamide which occupies subsite A only. Modulates channel deactivation and desensitization.
Specifikationer
Specifikationer
>99%
10 mg
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.