Läs mer
CX-6258, MedChemExpress
Produktkod. 16487458
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16487458 10 mg -
16433487 50 mg -
16409947 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16487458 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18095
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress CX-6258 is a potent and kinase selective pan-Pim kinases inhibitor, with IC50s of 5 nM, 25 nM and 16 nM for Pim-1, Pim-2 and Pim-3, respectively.
CX-6258 is a potent and kinase selective pan-Pim kinases inhibitor, with IC50s of 5 nM, 25 nM and 16 nM for Pim-1, Pim-2 and Pim-3, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CX-6258
CAS 1202916-90-2
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H24ClN3O3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (108.24 mM)
LEDER O=C1NC2=CC=C(Cl)C=C2/C1=C\C3=CC=C(C4=CC=CC(C(N5CCCN(C)CC5)=O)=C4)O3
Molekylvikt (g/mol) 461.94
Formel vikt 461.94
Procent renhet 99.73%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease