Läs mer
CX3CR1 Rat anti-Human , Alexa Fluor 647, Clone: 2A9-1, BD Biosciences™
Rat Monoclonal Antibody
1022.92 SEK - 3791.01 SEK
Specifikationer
| Antigen | CX3CR1 |
|---|---|
| Klona | 2A9-1 |
| Användningsområden | Flow Cytometry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | Alexa Fluor 647 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
17207494
|
BD Biosciences
565894 |
25 Tests |
1025.00 SEK 1022.92 SEK / 25 tester Save 2.08 SEK 0.20% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15864589
|
BD Biosciences
565895 |
100 Tests |
3795.00 SEK 3791.01 SEK / Varje Save 3.99 SEK 0.11% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
CX3CR1 Monoclonal antibody specifically detects CX3CR1 in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpecifikationer
| CX3CR1 | |
| Flow Cytometry | |
| Alexa Fluor 647 | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Human CX3CR1 Recombinant Protein | |
| Primary |
| 2A9-1 | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| Human | |
| CCRL1; CMKBRL1; CMKDR1; GPR13; GPRV28; V28; Fractalkine Receptor | |
| IgG2b κ | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to Alexa Fluor 647 under optimum conditions, and unreacted Alexa Fluor 647 was removed. |