Läs mer
CX3CR1 Rat anti-Human , PE-CF594, Clone: 2A9-1, BD Biosciences™
Rat Monoclonal Antibody
8292.50 SEK
Specifikationer
Antigen CX3CR1
Klona 2A9-1
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Konjugera PE-CF594
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17227494
Visa dokument
BD Biosciences
565897
100 Tests
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
8295.00 SEK
8292.50 SEK / 100 tester
Save 2.50 SEK
0.03% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
CX3CR1 Monoclonal antibody specifically detects CX3CR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifikationer
Specifikationer
CX3CR1
Flow Cytometry
PE-CF594
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Human CX3CR1 Recombinant Protein
Primary
2A9-1
Monoclonal
Rat
Human
CCRL1; CMKBRL1; CMKDR1; GPR13; GPRV28; V28; Fractalkine Receptor
IgG2b κ
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ PE-CF594 under optimum conditions, and unconjugated antibody and free PE-CF594 were removed.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer