Läs mer
CX516, MedChemExpress
Beskrivning
CX516 (BDP 12) is an ampakine and acts as an AMPA receptor positive allosteric modulator for the research of Alzheimer's disease, schizophrenia and mild cognitive impairment (MCI).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CX516 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 154235-83-3 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H15N3O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Synonym | BDP 12 |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (414.44 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 41 mg/mL (169.92 mM) |
| Visa mer |