Läs mer
CX546, MedChemExpress
Beskrivning
CX546 is a first-generation and selective benzamide-type positive AMPAR modulator. CX546 is a prototypical ampakine agent and has antipsychotic effects.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CX546 |
| CAS | 215923-54-9 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H17NO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 100 mg/mL (404.38 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (404.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (8.09 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N1CCCCC1)C2=CC=C(OCCO3)C3=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.29 |
| Formel vikt | 247.29 |
| Visa mer |