missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CXCL5/ENA-78 Antibody (MM0216-10L19), DyLight 488, Novus Biologicals™

Produktkod. 18085418 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18085418 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18085418 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP212231G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

CXCL5/ENA-78 Monoclonal specifically detects CXCL5/ENA-78 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen CXCL5
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona MM0216-10L19
Konjugera DyLight 488
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias chemokine (C-X-C motif) ligand 5, C-X-C motif chemokine 5, ENA-78, ENA-78(1-78), epithelial-derived neutrophil activating protein 78, epithelial-derived neutrophil-activating peptide 78, Epithelial-derived neutrophil-activating protein 78, Neutrophil-activating peptide ENA-78, neutrophil-activating protein 78, SCYB5ENA78, small inducible cytokine B5, small inducible cytokine subfamily B (Cys-X-Cys), member 5 (epithelial-derivedneutrophil-activating peptide 78), Small-inducible cytokine B5
Gensymboler CXCL5
Värd art Mouse
Immunogen Human recombinant CXCL5/ENA-78
Reningsmetod Protein G purified
Kvantitet 0.1 mL
Forskningsdisciplin Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Chemokines and Cytokines
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6374
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.