Läs mer
CXCR1/IL-8RA Antibody (42705R) [DyLight 680], R&D Systems™
Produktkod. 18621680 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18621680 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18621680 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB330RY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7697.63 SEK
    6486.90 SEK / 0.1ml
    Save 1210.73 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CXCR1/IL-8RA Monoclonal specifically detects CXCR1/IL-8RA in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CXCR1/IL-8RA
Användningsområden CyTOF, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization
Klassificering Monoclonal
Klona 42705R
Konjugera DyLight 680
Utspädning Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, CyTOF-reported
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD128, CD181, CD181 antigen, CDw128aC-C, chemokine (C-X-C motif) receptor 1, CKR-1, CMKAR1, C-X-C chemokine receptor type 1, CXC-R1, CXCR-1, High affinity interleukin-8 receptor A, IL-8 receptor type 1, IL-8R A, IL8R1, IL8RAC-C-CKR-1, IL8RBA, interleukin 8 receptor, alpha, interleukin-8 receptor type 1, interleukin-8 receptor type A
Värd art Mouse
Immunogen NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CXCR1/IL-8 RA, Met1-Leu350, Accession # AAA59159
Reningsmetod Protein A or G purified from cell culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3577
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG2a
Produktlinje Novus